Octan winylu ≥99% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Ester winylowy kwasu octowego
Stabilizacja:
Stabilised with hydroquinone (HQ)
Stabilized with 8-12 ppm hydroquinone
Purity: 99%
CAS No.: 108-05-4
Molecular Formula: C4H6O2
Formula Weight: 86.09
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -8°(18°F)
Physical Form: Clear liquid
Density: 0.932
Refractive Index: 1.3960
Appearance: Colourless
Odour: Sweet
Melting Point: -100°
Boiling Point: 72-73°
Beilstein Reference: 1209327
Merck Reference: 14,9992
UN No.: 1301
MDL No.: MFCD00008713
Formuła:
C₄H₆O₂ MW: 86.09 g/mol Temp. Wrzenia: 72…73 °C Temp. topnienia: –100 °C Gęstość: 0.932 Temp. Zapłonu: –8 °C (18 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00008713 Numer CAS: 108-05-4 Numer WE (dawny EINECS): 203-545-4 Jednostka: 1301 ADR: 3 II Klasyfikacja Merck : 14,9992 |