Chlorek 4-fluorofenylohydrazoniowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A15624.06
A15624.14
A15624.22
A15624.06EA
354
PLN
A15624.06
A15624.14
A15624.22
Chlorek 4-fluorofenylohydrazoniowy ≥98%
Chlorek 4-fluorofenylohydrazoniowy
Purity: 98%
CAS No.: 823-85-8
Molecular Formula: C6H7FN2.HCl
Formula Weight: 162.60
Melting Point: ca 265° dec.
Beilstein Reference: 3627721
Formuła:
C₆H₈ClFN₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012942 Numer CAS: 823-85-8 Numer WE (dawny EINECS): 212-521-2 |