Chlorek 4-bromofenylohydrazyniowy ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A15590.06
A15590.14
A15590.06EA
556
PLN
A15590.06
A15590.14
Chlorek 4-bromofenylohydrazyniowy ≥97%
Chlorek 4-bromofenylohydrazyniowy
Purity: 97%
CAS No.: 622-88-8
Molecular Formula: C6H7BrN2.HCl
Formula Weight: 223.51
Odour: Odourless
Melting Point: ca 215° dec.
Beilstein Reference: 3565838
MDL No.: MFCD00012941
Formuła:
C₆H₈BrClN₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012941 Numer CAS: 622-88-8 Numer WE (dawny EINECS): 255-590-4 |