2-Bromo-5-metoksybenzoesan metylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Methyl 2-bromo-5-methoxybenzoate, 2-Bromo-5-methoxybenzoic acid methyl ester
A15322.06
A15322.14
A15322.06EA
447
PLN
A15322.06
A15322.14
2-Bromo-5-metoksybenzoesan metylu ≥98%
2-Bromo-5-metoksybenzoesan metylu
Purity: 98%
CAS No.: 35450-36-3
Molecular Formula: C9H9BrO3
Formula Weight: 245.08
Flash Point:
Formuła:
C₉H₉BrO₃ MW: 245.07 g/mol Temp. Wrzenia: 271 °C Gęstość: 1.52 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00051594 Numer CAS: 35450-36-3 |