Heksachlorocynian(IV) amonu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A15152.18
A15152.30
A15152.18EA
466
PLN
A15152.18
A15152.30
Heksachlorocynian(IV) amonu ≥98%
Heksachlorocynian(IV) amonu
Purity: 98%
CAS No.: 16960-53-5
Molecular Formula: (NH4)2SnCl6
Formula Weight: 367.48
Melting Point: dec.
MDL No.: MFCD00036340
Formuła:
H₈Cl₆N₂Sn Temp. topnienia: Dec. Gęstość: 2,4 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00036340 Numer CAS: 16960-53-5 Numer WE (dawny EINECS): 241-033-2 |