3,5-Dichlorophenylhydrazinium chloride ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
1-(3,5-Dichlorophenyl)hydrazine hydrochloride, 3,5-Dichlorophenylhydrazine hydrochloride
A15127.06
A15127.14
A15127.06EA
761
PLN
A15127.06
A15127.14
3,5-Dichlorophenylhydrazinium chloride ≥97%
3,5-Dichlorophenylhydrazinium chloride
Purity: 97%
CAS No.: 63352-99-8
Molecular Formula: C6H6Cl2N2.HCl
Formula Weight: 213.50
Melting Point: ca 204° dec.
Beilstein Reference: 4208459
Formuła:
C₆H₇Cl₃N₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012938 Numer CAS: 63352-99-8 Numer WE (dawny EINECS): 264-109-7 |