(Chlorometylo)dimetylochlorosilan ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
CMDMCS, Chloro(chloromethyl)dimethylsilane
A14899.09
A14899.14
A14899.22
A14899.09EA
304
PLN
A14899.09
A14899.14
A14899.22
(Chlorometylo)dimetylochlorosilan ≥98%
(Chlorometylo)dimetylochlorosilan
Purity: 98%
CAS No.: 1719-57-9
Molecular Formula: C3H8Cl2Si
Formula Weight: 143.09
Flash Point: 21°(69°F)
Refractive Index: 1.4370
Odour: Acrid
Boiling Point: 110-113°
Beilstein Reference: 1731933
UN No.: 2985
MDL No.: MFCD00000875
Formuła:
C₃H₈Cl₂Si Temp. Wrzenia: 110…113 °C Gęstość: 1,082 Temp. Zapłonu: 21 °C (69 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000875 Numer CAS: 1719-57-9 Numer WE (dawny EINECS): 217-006-6 Jednostka: 2985 ADR: 3,II |