Drukuj
Dicytrynian tri-wapnia tetrahydrat 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: tri-Calcium dicitrate tetrahydrate, Calcium citrate tribasic tetrahydrate
A14828.22 A14828.36
A14828.22EA 204 PLN
A14828.22 A14828.36
Dicytrynian tri-wapnia tetrahydrat 96%
Dicytrynian tri-wapnia tetrahydrat
Purity: 96% CAS No.: 5785-44-4 Molecular Formula: C12H10Ca3O14.4H2O Formula Weight: 572.60 (500.54anhy) MDL No.: MFCD00150786
Formuła: C₁₂H₁₀Ca₃O₁₄·4H₂O
MW: 570.5 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150786
Numer CAS: 5785-44-4
Numer WE (dawny EINECS): 212-391-7