2-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
1-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)hydrazine, 2-Hydrazinobenzotrifluoride
A14781.03
A14781.06
A14781.03EA
315
PLN
A14781.03
A14781.06
2-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine ≥97%
2-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine
Purity: 97%
CAS No.: 365-34-4
Molecular Formula: C7H7F3N2
Formula Weight: 176.14
Melting Point: 57-63°
Beilstein Reference: 641592
Formuła:
C₇H₇F₃N₂ Temp. topnienia: 57…63 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00052687 Numer CAS: 365-34-4 |