Drukuj
Chlorek m-chlorofenylohydrazyniowy ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-(3-Chlorophenyl)hydrazine hydrochloride, 3-Chlorophenylhydrazine hydrochloride
A14770.09 A14770.18 A14770.30
A14770.09EA 306 PLN
A14770.09 A14770.18 A14770.30
Chlorek m-chlorofenylohydrazyniowy ≥97%
Chlorek m-chlorofenylohydrazyniowy
Purity: 97% CAS No.: 2312-23-4 Molecular Formula: C6H7ClN2.HCl Formula Weight: 179.05 Odour: Odourless Melting Point: ca 242° dec. Beilstein Reference: 3565828 MDL No.: MFCD00012935
Formuła: C₆H₈Cl₂N₂
MW: 179.05 g/mol
Temp. topnienia: ∼ 242 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02656655
Numer CAS: 2312-23-4
Numer WE (dawny EINECS): 219-005-6