Chlorek 4-chlorofenylohydrazoniowy ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A14518.06
A14518.14
A14518.22
A14518.06EA
237
PLN
A14518.06
A14518.14
A14518.22
Chlorek 4-chlorofenylohydrazoniowy ≥97%
Chlorek 4-chlorofenylohydrazoniowy
Purity: 97%
CAS No.: 1073-70-7
Molecular Formula: C6H7ClN2.HCl
Formula Weight: 179.05
Odour: Odourless
Melting Point: ca 216° dec.
Beilstein Reference: 3596254
MDL No.: MFCD00012943
Formuła:
C₆H₈Cl₂N₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012943 Numer CAS: 1073-70-7 Numer WE (dawny EINECS): 214-030-9 |