Chlorek p-tolilohydrazoniowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
4-Methylphenylhydrazinium chloride, 4-Tolylhydrazine hydrochloride, p-Tolylhydrazine hydrochloride, 1-(4-Methylphenyl)hydrazine hydrochloride, 4-Methylphenylhydrazine hydrochloride, 1-(4-Tolyl)hydrazine hydrochloride
A14220.06
A14220.14
A14220.22
A14220.06EA
301
PLN
A14220.06
A14220.14
A14220.22
Chlorek p-tolilohydrazoniowy ≥98%
Chlorek p-tolilohydrazoniowy
Purity: 98%
CAS No.: 637-60-5
Molecular Formula: C7H10N2.HCl
Formula Weight: 158.63
Melting Point: ca 240° dec.
Beilstein Reference: 3563996
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00012940
Formuła:
C₇H₁₁ClN₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012940 Numer CAS: 637-60-5 Numer WE (dawny EINECS): 211-295-2 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III |