Drukuj
Chlorek 2-chlorofenylohydrazyniowy ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Chlorophenylhydrazine hydrochloride, (2-Chlorophenyl)hydrazine hydrochloride, 1-(2-Chlorophenyl)hydrazine hydrochloride
A14136.06 A14136.14 A14136.22
A14136.06EA 242 PLN
A14136.06 A14136.14 A14136.22
Chlorek 2-chlorofenylohydrazyniowy ≥97%
Chlorek 2-chlorofenylohydrazyniowy
Purity: 97% CAS No.: 41052-75-9 Molecular Formula: C6H7ClN2.HCl Formula Weight: 179.05 Melting Point: ca 201° dec. Beilstein Reference: 3699381
Formuła: C₆H₈Cl₂N₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012928
Numer CAS: 41052-75-9
Numer WE (dawny EINECS): 255-194-1