Wodorocytrynian sól seskwidisodowa ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A14001.30
A14001.0B
A14001.0I
A14001.30EA
227
PLN
A14001.30
A14001.0B
A14001.0I
Wodorocytrynian sól seskwidisodowa ≥99%
Wodorocytrynian sól seskwidisodowa
Purity: 99%
CAS No.: 6132-05-4
Molecular Formula: C6H6Na2O7.1.5H2O
Formula Weight: 263.11 (236.09anhy)
Melting Point: 149° dec.
MDL No.: MFCD00150445
Formuła:
C₆H₆Na₂O₇·1.5H₂O Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00150445 Numer CAS: 6132-05-4 Numer WE (dawny EINECS): 205-623-3 |