Chlorek (3,4-dichlorofenylo)hydrazyniowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
3,4-Dichlorophenylhydrazine hydrochloride, 1-(3,4-Dichlorophenyl)hydrazine hydrochloride
A13906.09
A13906.18
A13906.30
A13906.09EA
517
PLN
A13906.09
A13906.18
A13906.30
Chlorek (3,4-dichlorofenylo)hydrazyniowy ≥98%
Chlorek (3,4-dichlorofenylo)hydrazyniowy
Purity: 98+%
CAS No.: 19763-90-7
Molecular Formula: C6H6Cl2N2.HCl
Formula Weight: 213.50
Melting Point: ca 229° dec.
Beilstein Reference: 3703934
Formuła:
C₆H₇Cl₃N₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012937 Numer CAS: 19763-90-7 Numer WE (dawny EINECS): 243-278-0 |