Chlorek 2-fluorofenylohydrazyniowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A13716.03
A13716.06
A13716.03EA
226
PLN
A13716.03
A13716.06
Chlorek 2-fluorofenylohydrazyniowy ≥98%
Chlorek 2-fluorofenylohydrazyniowy
Purity: 98%
CAS No.: 2924-15-4
Molecular Formula: C6H7FN2.HCl
Formula Weight: 162.60
Melting Point: ca 205° dec.
Beilstein Reference: 3627985
Formuła:
C₆H₈ClFN₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012927 Numer CAS: 2924-15-4 Numer WE (dawny EINECS): 220-885-9 |