Chlorek m-tolilohydrazyniowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-(3-Methylphenyl)hydrazine hydrochloride, 3-Tolylhydrazine hydrochloride, m-Tolylhydrazine hydrochloride, m-Tolylhydraziniumchloride, 3-Methylphenylhydrazine hydrochloride, 1-(3-Tolyl)hydrazine hydrochloride, 3-Methylphenylhydrazinium chloride
A13667.06
A13667.14
A13667.06EA
531
PLN
A13667.06
A13667.14
Chlorek m-tolilohydrazyniowy ≥98%
Chlorek m-tolilohydrazyniowy
Purity: 98%
CAS No.: 637-04-7
Molecular Formula: C7H10N2.HCl
Formula Weight: 158.63
Melting Point: ca 193° dec.
Beilstein Reference: 3563995
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00012932
Formuła:
C₇H₁₀N₂·HCl Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012932 Numer CAS: 637-04-7 Numer WE (dawny EINECS): 211-276-9 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III |