4-(4-Nitrobenzylo)pirydyna ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
4-(p-Nitrobenzyl)Pyridine
A13564.06
A13564.14
A13564.22
A13564.06EA
318
PLN
A13564.06
A13564.14
A13564.22
4-(4-Nitrobenzylo)pirydyna ≥98%
4-(4-Nitrobenzylo)pirydyna
Purity: 98+%
CAS No.: 1083-48-3
Molecular Formula: C12H10N2O2
Formula Weight: 214.22
Melting Point: 69-72°
Beilstein Reference: 170877
Formuła:
C₁₂H₁₀N₂O₂ Temp. topnienia: 69…72 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006445 Numer CAS: 1083-48-3 Numer WE (dawny EINECS): 214-108-2 |