Sulfolan ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Sulfon tetrametylenu, 1,1-Ditlenek tetrahydrotiofenu, 1,1-Dioksotetrahydrotiofen
A13466.0B
A13466.30
A13466.0I
A13466.0BEA
1010
PLN
A13466.0B
A13466.30
A13466.0I
Sulfolan ≥99%
Sulfolan
Purity: 99%
CAS No.: 126-33-0
Molecular Formula: C4H8O2S
Formula Weight: 120.17
Flash Point: 166°(330°F)
Refractive Index: 1.4825
Odour: Weak, characteristic
Melting Point: 25-28°
Boiling Point: 285°
Beilstein Reference: 107765
Merck Reference: 14,8955
MDL No.: MFCD00005484
Formuła:
C₄H₈O₂S Temp. Wrzenia: 285 °C Temp. topnienia: 25…28 °C Gęstość: 1,261 Temp. Zapłonu: 166 °C (330 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005484 Numer CAS: 126-33-0 Numer WE (dawny EINECS): 204-783-1 Klasyfikacja Merck : 14,8955 |