Pentafluorofenylohydrazyna ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A13302.06
A13302.14
A13302.22
A13302.06EA
329
PLN
A13302.06
A13302.14
A13302.22
Pentafluorofenylohydrazyna ≥97%
Pentafluorofenylohydrazyna
Purity: 97%
CAS No.: 828-73-9
Molecular Formula: C6H3F5N2
Formula Weight: 198.09
Melting Point: 73-78°
Beilstein Reference: 747800
Formuła:
C₆H₃F₅N₂ Temp. topnienia: 73…78 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007574 Numer CAS: 828-73-9 Numer WE (dawny EINECS): 212-586-7 |