Ethyl 3,4,5-rimethoxybenzoate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Ethyl 3,4,5-trimethoxybenzoate, 3,4,5-Trimethoxybenzoic acid ethyl ester
A13199.06
A13199.22
A13199.06EA
151
PLN
A13199.06
A13199.22
Ethyl 3,4,5-rimethoxybenzoate ≥98%
Ethyl-3,4,5-rimethoxybenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 6178-44-5
Molecular Formula: C12H16O5
Formula Weight: 240.26
MDL No.: MFCD00017525
Formuła:
C₁₂H₁₆O₅ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00017525 Numer CAS: 6178-44-5 |