Akrylan metylu ≥99% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Ester metylowy kwasu akrylowego
Stabilizacja:
Stabilised with hydroquinone monomethyl ether (4-methoxyphenol, MEHQ)
Stabilized with ca 15 ppm 4-methoxyphenol
Purity: 99%
CAS No.: 96-33-3
Molecular Formula: CH2=CHCO2CH3
Formula Weight: 86.09
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -3°(26°F)
Refractive Index: 1.4030
Odour: Stench
Melting Point: -75°
Boiling Point: 79-81°
Beilstein Reference: 605396
Merck Reference: 14,6011
UN No.: 1919
MDL No.: MFCD00008627
Formuła:
C₄H₆O₂ MW: 86.09 g/mol Temp. Wrzenia: 79…81 °C Temp. topnienia: –75 °C Gęstość: 0.956 Temp. Zapłonu: –3 °C (26 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00008627 Numer CAS: 96-33-3 Numer WE (dawny EINECS): 202-500-6 Jednostka: 1919 ADR: 3 II Klasyfikacja Merck : 14,6011 |