3,4-Dimethylphenylhydrazinium chloride ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
(3,4-Dimethylphenyl)hydrazine hydrochloride, 3,4-Dimethylphenylhydrazine hydrochloride, 1-(3,4-Dimethylphenyl)hydrazine hydrochloride
A13027.09
A13027.18
A13027.30
A13027.09EA
348
PLN
A13027.09
A13027.18
A13027.30
3,4-Dimethylphenylhydrazinium chloride ≥98%
3,4-Dimethylphenylhydrazinium chloride
Purity: 98%
CAS No.: 60481-51-8
Molecular Formula: C8H12N2.HCl
Formula Weight: 172.66
Melting Point: ca 195° dec.
Beilstein Reference: 6096060
Formuła:
C₈H₁₃ClN₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00052270 Numer CAS: 60481-51-8 |