Drukuj
4,5-Dimetoksy-2-nitrobenzoesan metylu ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Methyl 6-nitroveratrate, 4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoic acid methyl ester, Methyl 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoate
A12836.18 A12836.30 A12836.36
A12836.18EA 362 PLN
A12836.18 A12836.30 A12836.36
4,5-Dimetoksy-2-nitrobenzoesan metylu ≥97%
4,5-Dimetoksy-2-nitrobenzoesan metylu
Purity: 97% CAS No.: 26791-93-5 Molecular Formula: C10H11NO6 Formula Weight: 241.20 Melting Point: 142-144° Beilstein Reference: 2381747
Formuła: C₁₀H₁₁NO₆
MW: 241.2 g/mol
Temp. topnienia: 142…144 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007239
Numer CAS: 26791-93-5
Numer WE (dawny EINECS): 248-008-5