p-Anizan metylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A12598.14
A12598.22
A12598.14EA
316
PLN
A12598.14
A12598.22
p-Anizan metylu ≥98%
p-Anizan metylu
Purity: 98+%
CAS No.: 121-98-2
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Flash Point:
Formuła:
C₉H₁₀O₃ Temp. Wrzenia: 244…245 °C Temp. topnienia: 48…51 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008437 Numer CAS: 121-98-2 Numer WE (dawny EINECS): 204-513-2 |