2-Winylonaftalen ≥97% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Stabilizacja:
w 4-tert-butylopirokatechina
A12470.06
A12470.14
A12470.06EA
545
PLN
A12470.06
A12470.14
2-Winylonaftalen ≥97% stabilised
2-Winylonaftalen
Purity: 97%
CAS No.: 827-54-3
Molecular Formula: C12H10
Formula Weight: 154.21
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formuła:
C₁₂H₁₀ Temp. Wrzenia: 128…131 °C (13 mmHg) Temp. topnienia: 62…67 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Zamra·arka |
Numer MDL:
MFCD00004125 Numer CAS: 827-54-3 Numer WE (dawny EINECS): 212-573-6 |