Chlorek 2,6-dichlorofenylohydrazyniowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2,6-Dichlorophenylhydrazine hydrochloride, 1-(2,6-Dichlorophenyl)hydrazine hydrochloride
A11968.03
A11968.06
A11968.03EA
267
PLN
A11968.03
A11968.06
Chlorek 2,6-dichlorofenylohydrazyniowy ≥98%
Chlorek 2,6-dichlorofenylohydrazyniowy
Purity: 98+%
CAS No.: 50709-36-9
Molecular Formula: C6H6Cl2N2.HCl
Formula Weight: 213.50
Melting Point: ca 225° dec.
Beilstein Reference: 4569738
Formuła:
C₆H₇Cl₃N₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012930 Numer CAS: 50709-36-9 Numer WE (dawny EINECS): 256-730-7 |