3,4,5-Trimetoksybenzoesan metylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
3,4,5-Trimethoxybenzoic acid methyl ester, Methyl 3,4,5-trimethoxybenzoate, Trimethylgallic Acid Methyl Ester
A11933.14
A11933.22
A11933.36
A11933.14EA
192
PLN
A11933.14
A11933.22
A11933.36
3,4,5-Trimetoksybenzoesan metylu ≥98%
3,4,5-Trimetoksybenzoesan metylu
Purity: 98+%
CAS No.: 1916-07-0
Molecular Formula: C11H14O5
Formula Weight: 226.23
Melting Point: 81-85°
Boiling Point: 274-275°
MDL No.: MFCD00008431
Formuła:
C₁₁H₁₄O₅ MW: 226.23 g/mol Temp. Wrzenia: 274…275 °C Temp. topnienia: 81…85 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008431 Numer CAS: 1916-07-0 Numer WE (dawny EINECS): 217-629-3 |