Allyl trifluoroacetate ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Allyl Trifluoroacetate, ['Trifluoroacetic acid Allyl Ester'], Trifluorethansäure(2-propenyl)ester, Trifluoroacetic allyl ester
A11690.09
A11690.18
A11690.09EA
313
PLN
A11690.09
A11690.18
Allyl trifluoroacetate ≥97%
Allyl trifluoroacetate
Purity: 97%
CAS No.: 383-67-5
Molecular Formula: CH2=CHCH2O2CCF3
Formula Weight: 154.09
Flash Point: -1°(30°F)
Refractive Index: 1.3360
Boiling Point: 73-75°
Beilstein Reference: 1766312
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00013567
Formuła:
C₅H₅F₃O₂ MW: 154.09 g/mol Temp. Wrzenia: 73…75 °C Gęstość: 1.183 Temp. Zapłonu: –1 °C (30 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013567 Numer CAS: 383-67-5 Numer WE (dawny EINECS): 206-853-7 Jednostka: 2924 ADR: 3 II |