Drukuj
Chlorek 2,4-difluorofenylohydrazyniowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
A11625.06 A11625.14 A11625.22
A11625.06EA 491 PLN
A11625.06 A11625.14 A11625.22
Chlorek 2,4-difluorofenylohydrazyniowy ≥98%
Chlorek 2,4-difluorofenylohydrazyniowy
Purity: 98% CAS No.: 51523-79-6 Molecular Formula: C6H6F2N2.HCl Formula Weight: 180.59 Melting Point: ca 255° dec. Beilstein Reference: 5411448
Formuła: C₆H₇ClF₂N₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013383
Numer CAS: 51523-79-6