Oksamid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A11570.0E
A11570.22
A11570.36
A11570.0EEA
3340
PLN
A11570.0E
A11570.22
A11570.36
Oksamid ≥98%
Oksamid
Purity: 98+%
CAS No.: 471-46-5
Molecular Formula: C2H4N2O2
Formula Weight: 88.07
Odour: Odourless
Melting Point: ca 350° dec.
Beilstein Reference: 1743262
Merck Reference: 14,6918
MDL No.: MFCD00008007
Formuła:
C₂H₄N₂O₂ Gęstość: 1,667 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008007 Numer CAS: 471-46-5 Numer WE (dawny EINECS): 207-442-5 Klasyfikacja Merck : 14,6918 |