3,5-Dimetoksybenzoesan metylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A11486.09
A11486.18
A11486.09EA
288
PLN
A11486.09
A11486.18
3,5-Dimetoksybenzoesan metylu ≥98%
Purity: 98%
CAS No.: 2150-37-0
Molecular Formula: C10H12O4
Formula Weight: 196.20
Flash Point:
Formuła:
C₁₀H₁₂O₄ Temp. Wrzenia: 298 °C Temp. topnienia: 40…43 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008432 Numer CAS: 2150-37-0 Numer WE (dawny EINECS): 218-423-6 |