Sól disodowa kwasu 1,2-dihydroksybenzeno-3,5-disulfonowego hydrat ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A11439.14
A11439.22
A11439.36
A11439.14EA
282
PLN
A11439.14
A11439.22
A11439.36
Sól disodowa kwasu 1,2-dihydroksybenzeno-3,5-disulfonowego hydrat ≥97%
Sól disodowa kwasu 1,2-dihydroksybenzeno-3,5-disulfonowego hydrat
Purity: 97%
CAS No.: 270573-71-2
Molecular Formula: C6H4Na2O8S2.H2O
Formula Weight: 332.23 (314.21anhy)
Melting Point:
Formuła:
C₆H₄Na₂O₈S₂·1H₂O Temp. topnienia: >300 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149531 Numer CAS: 270573-71-2 Numer WE (dawny EINECS): 205-741-5 Klasyfikacja Merck : 14,9465 |