4-Bromophenyl methyl sulphone ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-Bromo-4-(methylsulphonyl)benzene
A11427.09
A11427.18
A11427.09EA
388
PLN
A11427.09
A11427.18
4-Bromophenyl methyl sulphone ≥98%
4-Bromophenyl methyl sulphone
Purity: 98+%
CAS No.: 3466-32-8
Molecular Formula: C7H7BrO2S
Formula Weight: 235.10
Melting Point: 101-102°
Beilstein Reference: 2045675
Formuła:
C₇H₇BrO₂S Temp. topnienia: 101…102 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00025065 Numer CAS: 3466-32-8 Numer WE (dawny EINECS): 222-421-0 |