3,5-Dimethylphenylhydrazinium chloride ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A11336.06
A11336.14
A11336.06EA
341
PLN
A11336.06
A11336.14
3,5-Dimethylphenylhydrazinium chloride ≥98%
3,5-Dimethylphenylhydrazinium chloride
Purity: 98%
CAS No.: 60481-36-9
Molecular Formula: C8H12N2.HCl
Formula Weight: 172.66
Melting Point: 180° dec.
MDL No.: MFCD00052269
Formuła:
C₈H₁₃ClN₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00052269 Numer CAS: 60481-36-9 |