Chlorek (2,4-dichlorofenylo)hydrazyniowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
(2,4-Dichlorophenyl)hydrazine hydrochloride, 2,4-Dichlorophenylhydrazine hydrochloride, 1-(2,4-Dichlorophenyl)hydrazine hydrochloride
A10943.09
A10943.18
A10943.30
A10943.09EA
553
PLN
A10943.09
A10943.18
A10943.30
Chlorek (2,4-dichlorofenylo)hydrazyniowy ≥98%
Chlorek (2,4-dichlorofenylo)hydrazyniowy
Purity: 98%
CAS No.: 5446-18-4
Molecular Formula: C6H6Cl2N2.HCl
Formula Weight: 213.49
Melting Point: ca 212° dec.
Beilstein Reference: 3708828
Formuła:
C₆H₇Cl₃N₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012929 Numer CAS: 5446-18-4 Numer WE (dawny EINECS): 226-659-6 |