Methyl-5-chloro-2-methoxybenzoate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
5-Chloro-2-methoxybenzoic acid methyl ester, Methyl 5-chloro-2-methoxybenzoate
A10787.14
A10787.22
A10787.36
A10787.14EA
296
PLN
A10787.14
A10787.22
A10787.36
Methyl-5-chloro-2-methoxybenzoate ≥98%
Methyl-5-chloro-2-methoxybenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 33924-48-0
Molecular Formula: C9H9ClO3
Formula Weight: 200.62
Flash Point:
Formuła:
C₉H₉ClO₃ MW: 200.62 g/mol Temp. Wrzenia: 235…240 °C Gęstość: 1.259 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00017511 Numer CAS: 33924-48-0 Numer WE (dawny EINECS): 251-743-4 |