sulfon allilowo-fenylowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Phenyl 2-propenyl sulfone, Allylsulfonylbenzene, Allyl Phenyl sulphone, (Allylsulphonyl)benzene, (2-Propen-1-ylsulfonyl)benzene, (2-Propenylsulfonyl)benzene
A10401.06
A10401.14
A10401.06EA
345
PLN
A10401.06
A10401.14
sulfon allilowo-fenylowy ≥98%
sulfon allilowo-fenylowy
Purity: 98%
CAS No.: 16212-05-8
Molecular Formula: C9H10O2S
Formula Weight: 182.24
Flash Point:
Formuła:
C₉H₁₀O₂S Temp. Wrzenia: 111…113 °C (0,5 mmHg) Gęstość: 1,189 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014739 Numer CAS: 16212-05-8 Numer WE (dawny EINECS): 240-338-8 |