Acetyloacetonian tytanylu(IV)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
77130.09
77130.18
77130.30
77130.09EA
784
PLN
77130.09
77130.18
77130.30
Acetyloacetonian tytanylu(IV)
Acetyloacetonian tytanylu(IV)
CAS No.: 14024-64-7
Molecular Formula: C10H14O5Ti
Formula Weight: 262.12
Physical Form: Powder
Melting Point: 184° dec.
MDL No.: MFCD00013505
Formuła:
C₁₀H₁₄O₅Ti Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013505 Numer CAS: 14024-64-7 Numer WE (dawny EINECS): 237-861-9 |