Metakrylan 2-etyloheksylu ≥98% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Methacrylic acid 2-ethylhexyl ester
Stabilizacja:
Stabilised with hydroquinone monomethyl ether (4-methoxyphenol, MEHQ)
Stabilized with 4-methoxyphenol
Purity: 98%
CAS No.: 688-84-6
Molecular Formula: C12H22O2
Formula Weight: 198.31
Flash Point: 92°(198°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.885
Refractive Index: 1.4380
Appearance: Colourless
Odour: Ether-like
Melting Point: -50°
Boiling Point: 218°
Beilstein Reference: 1769420
MDL No.: MFCD00009494
Monomer used in the preparation of polymethacrylate polymers
Formuła:
C₁₂H₂₂O₂ MW: 198.31 g/mol Temp. Wrzenia: 218 °C Temp. topnienia: –50 °C Gęstość: 0.885 Temp. Zapłonu: 92 °C (198 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009494 Numer CAS: 688-84-6 Numer WE (dawny EINECS): 211-708-6 |