Drukuj
Magnesium citrate hydrate (∼ 16% Mg) (dried basis) (dry weight)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
41921.A1 41921.A7
41921.A1EA 596 PLN
41921.A1 41921.A7
Magnesium citrate hydrate (∼ 16% Mg) (dried basis) (dry weight)
Magnesium citrate hydrate
CAS No.: 3344-18-1 Molecular Formula: C12H10Mg3O14.xH2O Formula Weight: 451.13(anhy) Physical Form: Powder Appearance: White to off-white Merck Reference: 14,5663 MDL No.: MFCD09953657
Formuła: C₁₂H₁₀Mg₃O₁₄·xH₂O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00036422
Numer CAS: 3344-18-1
Numer WE (dawny EINECS): 222-093-9
Klasyfikacja Merck : 14,5663