Drukuj
Rose's metal (Bi:Pb:Sn 50:25:25 wt%), ingot
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
40516.22 40516.36
40516.22EA 1400 PLN
40516.22 40516.36
Rose's metal (Bi:Pb:Sn 50:25:25 wt%), ingot
Rose's metal
Molecular Formula: Bi:Pb:Sn; 50:25:25 wt% Physical Form: Low melting alloy Melting Point: 95-96° MDL No.: MFCD00804027