2,4-Toluenodiizocyjanian ≥80% (remainder 2,6-diisocyanate), tech.
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
36733.30
36733.A1
36733.30EA
390
PLN
36733.30
36733.A1
2,4-Toluenodiizocyjanian ≥80% (remainder 2,6-diisocyanate), tech.
2,4-Toluenodiizocyjanian
Purity: 80%
CAS No.: 584-84-9
Molecular Formula: C9H6N2O2
Formula Weight: 174.16
Flash Point: 132° (270°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.225
Refractive Index: 1.567
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless
Melting Point: 19.5-21.5°
Boiling Point: 251°
Beilstein Reference: 744602
Merck Reference: 14,9530
UN No.: 2078
MDL No.: MFCD00002011
Formuła:
C₉H₆N₂O₂ Temp. Wrzenia: 251 °C Gęstość: 1,225 Temp. Zapłonu: 132 °C (270 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002011 Numer CAS: 584-84-9 Numer WE (dawny EINECS): 209-544-5 Jednostka: 2078 ADR: 6.1,II Klasyfikacja Merck : 14,9530 |