Acetyloacetonian cynku(II) hydrat
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Zinc 2,4-pentanedionate monohydrate, Zinc 2,4-pentanedionate hydrate, Bis(2,4-pentanedionato-O,O')zinc (II) monohydrate, Zinc (II) bis(2,4-pentanedionato-O,O') monohydrate, Zinc (II) 2,4-pentanedionate monohydrate
12527.18
12527.30
12527.18EA
301
PLN
12527.18
12527.30
Acetyloacetonian cynku(II) hydrat
Acetyloacetonian cynku(II) hydrat
CAS No.: 14363-15-6
Molecular Formula: C10H14O4Zn.H2O
Formula Weight: 281.60 (263.59anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.6
Melting Point: 136-138° dec.
MDL No.: MFCD00000035
Formuła:
C₁₀H₁₄O₄Zn·1H₂O MW: 281.62 g/mol Temp. topnienia: 136…138 °C (temp. rozkładu) Gęstość: 1.6 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000035 Numer CAS: 14363-15-6 Numer WE (dawny EINECS): 237-860-3 |