Ammonium hexachlororuthenate(IV) (≥28,4% Ru)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Diammonium hexachlororuthenate
11874.03
11874.06
11874.03EA
698
PLN
11874.03
11874.06
Ammonium hexachlororuthenate(IV) (≥28,4% Ru)
Ammonium hexachlororuthenate(IV)
CAS No.: 18746-63-9
Molecular Formula: (NH4)2RuCl6
Formula Weight: 349.87
Physical Form: Crystalline powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Red-brown
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00015962
Formuła:
H₈Cl₆N₂Ru MW: 349.86 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00015962 Numer CAS: 18746-63-9 Numer WE (dawny EINECS): 242-552-7 Jednostka: 3288 ADR: 6.1 III |