Drukuj
Diizopropanoloamina 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1,1'-iminodipropan-2-ol
407805000 407800025
ACRO407805000EA 164 PLN
ACRO407805000 ACRO407800025
Diizopropanoloamina 99%
Diizopropanoloamina
Formuła: C₆H₁₅NO₂
Temp. Wrzenia: 249…250 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 33 °C
Gęstość: 1,0038 g/cm³
Temp. Zapłonu: 126 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004531
Numer CAS: 110-97-4
Numer WE (dawny EINECS): 203-820-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Low melting mass
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4615 to 1.4635 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥98.5 %