Drukuj
Chlorek 4-chlorofenylohydrazoniowy 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
404950250 404950050 404951000
ACRO404950250EA 539 PLN
ACRO404950250 ACRO404950050 ACRO404951000
Chlorek 4-chlorofenylohydrazoniowy 97%
Chlorek 4-chlorofenylohydrazoniowy
Formuła: C₆H₈Cl₂N₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012943
Numer CAS: 1073-70-7
Numer WE (dawny EINECS): 214-030-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to pink to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 96.0 to 104.0 %
Loss on drying ≤3 % (1 g, 105°C)
HPLC ≥96.0 %
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Free amine ≤0.001 %