Drukuj
Metakrylan 2-etyloheksylu 99% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Methacrylic acid 2-ethylhexyl ester
371170010 371170050
ACRO371170010EA 532 PLN
ACRO371170010 ACRO371170050
Metakrylan 2-etyloheksylu 99% stabilised
Metakrylan 2-etyloheksylu
Formuła: C₁₂H₂₂O₂
MW: 198.31 g/mol
Temp. Wrzenia: 120 °C (18 mmHg)
Temp. topnienia: –50 °C
Gęstość: 0.884 g/cm³
Temp. Zapłonu: 92 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009494
Numer CAS: 688-84-6
Numer WE (dawny EINECS): 211-708-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4370 to 1.4390 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA
Stabilizer 40 to 60 ppm MEHQ