Drukuj
Bezwodnik tolueno-p-sulfonowy 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Methylbenzenesulphonic anhydride, p-Toluenesulphonic anhydride
367070050 367070250 367071000
ACRO367070050EA 308 PLN
ACRO367070050 ACRO367070250 ACRO367071000
Bezwodnik tolueno-p-sulfonowy 95%
Bezwodnik tolueno-p-sulfonowy
Formuła: C₁₄H₁₄O₅S₂
MW: 326.39
Temp. topnienia: 124…126 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008548
Numer CAS: 4124-41-8
Numer WE (dawny EINECS): 223-926-9
Jednostka: 3261
ADR: 8 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to beige to grey Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration by coupling ≥94 %