Drukuj
Acetal dimetylowy 4-metoksybenzaldehydu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: p-(Dimethoxymethyl)anisole, P-anisaldehyde dimethyl acetal, p-Anisaldehyde dimethyl acetal, 1-(Dimethoxymethyl)-4-methoxybenzene, 4-Methoxy-α,α-dimethoxytoluene
352290250 352291000 352295000
ACRO352290250EA 308 PLN
ACRO352290250 ACRO352291000 ACRO352295000
Acetal dimetylowy 4-metoksybenzaldehydu 98%
Acetal dimetylowy 4-metoksybenzaldehydu
Formuła: C₁₀H₁₄O₃
MW: 182.22 g/mol
Temp. Wrzenia: 235 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1.068 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00036507
Numer CAS: 2186-92-7
Numer WE (dawny EINECS): 218-577-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5035 to 1.5075 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %